3-Ethoxysalicylaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B20702.30EA
143
EUR
B20702.30
B20702.18
3-Ethoxysalicylaldehyd ≥97%
3-Ethoxysalicylaldehyd
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molekulargewicht: 166,18 Siedepunkt: 263…264 °C Schmelzpunkt: 66…68 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003323 CAS-Nummer: 492-88-6 EINECS: 207-765-1 |