Isobutyl-4-hydroxybenzoat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14228900EA
118
EUR
EHERC14228900
Isobutyl-4-hydroxybenzoat
Isobutyl-4-hydroxybenzoat
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Molekulargewicht: 194,23 g/mol |
MDL Number:
MFCD00020167 CAS-Nummer: 4247-02-3 EINECS: 224-208-8 |