Isobutyl-4-hydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL715077-25GEA 56.1 EUR
SIAL715077-25G
Isobutyl-4-hydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Isobutyl-4-hydroxybenzoat
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Molekulargewicht: 194,23
MDL Number: MFCD00020167
CAS-Nummer: 4247-02-3
EINECS: 224-208-8