3-Nitrosalicylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL73815-5GEA 108 EUR
SIAL73815-5G
3-Nitrosalicylsäure, Sigma-Aldrich®
3-Nitrosalicylsäure
Formel: C₇H₅NO₅
MDL Number: MFCD00024240
CAS-Nummer: 85-38-1