3,6-Dichlor-2-fluorbenzonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H32752.06EA 256 EUR
H32752.06 H32752.03
3,6-Dichlor-2-fluorbenzonitril ≥97%
3,6-Dichlor-2-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₂Cl₂FN
Schmelzpunkt: 61…64 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09025385
CAS-Nummer: 916420-65-0
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III