Anisol-D8 (98% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL448818-1GEA 407 EUR
SIAL448818-1G
Anisol-D8 (98% D), Sigma-Aldrich®
Anisol-D8
Formel: C₇D₈O
MDL Number: MFCD00084119
CAS-Nummer: 54887-54-6