5-Hydroxy-o-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL696366-1GEA 34.8 EUR
SIAL696366-1G
5-Hydroxy-o-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
5-Hydroxy-o-toluylsäure
Formel: C₈H₈O₃
Molekulargewicht: 152,15 g/mol
MDL Number: MFCD09833184
CAS-Nummer: 578-22-3