Benzylchloromethylether
Lieferant: Molekula
MOLEM21886700EA 0 EUR
MOLEM21886700
Benzylchloromethylether
Benzylchloromethylether
Formel: C₈H₉ClO
Molekulargewicht: 156,61
MDL Number: MFCD00000886
CAS-Nummer: 3587-60-8
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III