2-Iod-3-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL730742-5GEA 68 EUR
SIAL730742-5G
2-Iod-3-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
2-Iod-3-nitrotoluol
Formel: C₇H₆INO₂
Molekulargewicht: 263,0300 g/mol
MDL Number: MFCD00091040
CAS-Nummer: 6277-17-4