4-(2-Methoxyethyl)phenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B23548.09EA
47.9
EUR
B23548.09
B23548.18
4-(2-Methoxyethyl)phenol ≥98%
4-(2-Methoxyethyl)phenol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Molekulargewicht: 152,19 Schmelzpunkt: 43…45 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017537 CAS-Nummer: 56718-71-9 EINECS: 260-354-9 |