4-(2-Methoxyethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL534595-25GEA 62.7 EUR
SIAL534595-25G
4-(2-Methoxyethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
4-(2-Methoxyethyl)phenol
Formel: C₉H₁₂O₂
Molekulargewicht: 152,19
MDL Number: MFCD00017537
CAS-Nummer: 56718-71-9
EINECS: 260-354-9