1-Brom-3,5-di-tert-butylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL592161-1GEA
64.3
EUR
SIAL592161-1G
SIAL592161-10G
1-Brom-3,5-di-tert-butylbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-3,5-di-tert-butylbenzol
Formel:
C₁₄H₂₁Br Molekulargewicht: 269,23 g/mol |
MDL Number:
MFCD00796945 CAS-Nummer: 22385-77-9 |