Homophthalsäureanhydrid
Lieferant: Molekula
MOLEM83210533EA 0 EUR
MOLEM83210533
Homophthalsäureanhydrid
Homophthalsäureanhydrid
Formel: C₉H₆O₃
Molekulargewicht: 162,14
MDL Number: MFCD00006894
CAS-Nummer: 703-59-3
EINECS: 211-873-4