Methyl-4-fluor-3-hydroxybenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B25683.06EA 69.8 EUR
B25683.06 B25683.14
Methyl-4-fluor-3-hydroxybenzoat ≥98%
Methyl-4-fluor-3-hydroxybenzoat
Formel: C₈H₇FO₃
Molekulargewicht: 170,14 g/mol
Schmelzpunkt: 89…91 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797457
CAS-Nummer: 214822-96-5