5-Methylisophthalsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL641383-1GEA 25 EUR
SIAL641383-1G SIAL641383-5G
5-Methylisophthalsäure, Sigma-Aldrich®
5-Methylisophthalsäure
Formel: C₉H₈O₄
Molekulargewicht: 180,16 g/mol
MDL Number: MFCD00013986
CAS-Nummer: 499-49-0
EINECS: 207-881-2