Kaliumselenit
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
39436.14EA
121
EUR
39436.14
39436.22
Kaliumselenit
Potassium selenite
Formel:
K₂O₃Se Molekulargewicht: 205,165 g/mol Schmelzpunkt: 875 °C (Zersetzung) Dichte: 2,851 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00049663 CAS-Nummer: 10431-47-7 EINECS: 233-909-8 UN-Nummer: 2630 ADR: 6.1,I |