Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Glycidisopropylether zur Synthese

Lieferant: Merck Millipore
Gefahr



Formel: C₆H₁₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005139
CAS-Nummer: 4016-14-2
EINECS: 223-672-9
UN-Nummer: 1992
ADR: 3 (6.1),III
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 188 g/l (19 °C)
Molar Mass 116.15 g/mol
Boiling Point 137 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13 hPa (25 °C)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.4101 (20 °C, 589 nm)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (188 g/l, H2O, 20 °C)

 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Glasflasche 500 ml 8.18598.0500
Glasflasche 100 ml 8.18598.0100
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge