Ethyl-2-methylnicotinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL325201-5GEA
74.4
EUR
SIAL325201-5G
Ethyl-2-methylnicotinat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2-methylnicotinat
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molekulargewicht: 165,19 |
MDL Number:
MFCD00006336 CAS-Nummer: 1721-26-2 EINECS: 217-013-4 |