Indium(III)chlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL57110-50GEA
271
EUR
SIAL57110-50G
SIAL57110-10G
Indium(III)chlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Indium(III)chlorid Hydrat
Formel:
Cl₃In·H₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149744 CAS-Nummer: 143983-91-9 EINECS: 233-043-0 UN-Nummer: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 13,04980 |