Gadolinium(III)chlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
SIAL450855-10GEA 120 EUR
SIAL450855-10G SIAL450855-50G
Gadolinium(III)chlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Gadolinium(III)chlorid Hydrat
Formel: Cl₃Gd·H₂O
Molekulargewicht: 281,624 g/mol
EINECS: 233-386-6