Gadoliniumnitrid ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis)
Lieferant: Thermo Scientific
46709.03EA 35.3 EUR
46709.03 46709.06
Gadoliniumnitrid ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis)
Gadolinium nitride
Formel: GdN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049943
CAS-Nummer: 25764-15-2
EINECS: 247-250-9