Zirkonium(IV)sulfat Tetrahydrat ≥98% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
41041.22EA
50.1
EUR
41041.22
41041.A3
41041.36
Zirkonium(IV)sulfat Tetrahydrat ≥98% (Metall-Basis)
Zirkonium(IV)sulfat Tetrahydrat
Catalyst support
Formel:
O₈S₂Zr·4H₂O Molekulargewicht: 355,396 g/mol Dichte: 3,22 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149267 CAS-Nummer: 7446-31-3 EINECS: 238-694-4 |