Zirkonium(IV)sulfat Tetrahydrat ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
43194.22EA
924
EUR
43194.22
43194.14
Zirkonium(IV)sulfat Tetrahydrat ≥99,99% (Metall-Basis)
Zirkonium(IV)sulfat Tetrahydrat
Formel:
O₈S₂Zr·4H₂O Molekulargewicht: 355,396 g/mol Dichte: 3,22 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149267 CAS-Nummer: 7446-31-3 EINECS: 238-694-4 |