4-tert-Butylphenylhydrazin Hydrochlorid ≥97%
A14385.06EA 195 EUR
A14385.06
4-tert-Butylphenylhydrazin Hydrochlorid ≥97%
4-tert-Butylphenylhydrazin Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₇ClN₂
Molekulargewicht: 200,7084 g/mol
Schmelzpunkt: ∼228 °C (Zersetzung)
MDL Number: MFCD00013387
CAS-Nummer: 128231-55-0