4-tert-Butylphenylhydrazin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL593877-1GEA 78 EUR
SIAL593877-1G SIAL593877-5G
4-tert-Butylphenylhydrazin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylphenylhydrazin Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₇ClN₂
MDL Number: MFCD00013387
CAS-Nummer: 128231-55-0