4-Isopropylphenylhydrazin Hydrochlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A12416.14EA
419
EUR
A12416.14
A12416.03
A12416.06
4-Isopropylphenylhydrazin Hydrochlorid ≥98%
4-Isopropylphenylhydrazin Hydrochlorid
Formel:
C₉H₁₅ClN₂ Molekulargewicht: 186,69 g/mol Schmelzpunkt: 203 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013461 CAS-Nummer: 118427-29-5 |