1,2-Diamino-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALD11582-25GEA
101
EUR
SIALD11582-25G
SIALD11582-5G
SIALD11582-100G
1,2-Diamino-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
1,2-Diamino-9,10-anthrachinon
Formel:
C₁₄H₁₀N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD00001219 CAS-Nummer: 1758-68-5 EINECS: 217-156-2 |