2,6-Diamino-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALD12007-5GEA
29.2
EUR
SIALD12007-5G
SIALD12007-100G
2,6-Diamino-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
2,6-Diamino-9,10-anthrachinon
Formel:
C₁₄H₁₀N₂O₂ Molekulargewicht: 238,2414 g/mol |
MDL Number:
MFCD00001234 CAS-Nummer: 131-14-6 EINECS: 205-013-7 |