Bis(2-methoxyethyl)amin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIALB48207-1LEA 629 EUR
SIALB48207-1L SIALB48207-250ML
Bis(2-methoxyethyl)amin, Sigma-Aldrich®
Bis(2-methoxyethyl)amin
Formel: C₆H₁₅NO₂
Molekulargewicht: 133,1888 g/mol
MDL Number: MFCD00025906
CAS-Nummer: 111-95-5
EINECS: 203-923-9