Bis(2-methoxyethyl)amin ≥98,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)
|
Gefahr
|
TCIAB1383-25MLEA
102
EUR
TCIAB1383-25ML
Bis(2-methoxyethyl)amin ≥98,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)
Bis(2-methoxyethyl)amin
Formel:
C₆H₁₅NO₂ Siedepunkt: 172°C Flammpunkt: 58°C |
MDL Number:
MFCD00025906 CAS-Nummer: 111-95-5 EINECS: 203-923-9 UN-Nummer: 2734 ADR: 8,II |
![]() |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...