Di-n-octylphthalat-[Ring-D4] (98% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL488887-100MGEA 536 EUR
SIAL488887-100MG
Di-n-octylphthalat-[Ring-D4] (98% D), Sigma-Aldrich®
Di-n-octylphthalat-[Ring-D4]
Formel: C₂₄H₃₄D₄O₄
MDL Number: MFCD00144150
CAS-Nummer: 93952-13-7
UN-Nummer: 3082
ADR: 9,III