2-(3-Methylphenyl)thioacetamid ≥97%
Lieferant: Alfa Aesar
Gefahr
H33031.03EA 71.3 EUR
H33031.03 H33031.06
2-(3-Methylphenyl)thioacetamid ≥97%
2-(3-Methylphenyl)thioacetamid
Formel: C₉H₁₁NS
Schmelzpunkt: 120…124 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09757580
CAS-Nummer: 6487-91-8