3-Chlor-2,5-dimethylpyrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALC38400-25GEA 143 EUR
SIALC38400-25G
3-Chlor-2,5-dimethylpyrazin, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-2,5-dimethylpyrazin
Formel: C₆H₇ClN₂
CAS-Nummer: 95-89-6
EINECS: 202-463-6