(R)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL455172-5GEA 213 EUR
SIAL455172-5G
(R)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidin, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidin
Formel: C₁₂H₁₇NO
Molekulargewicht: 191,27 g/mol
MDL Number: MFCD00274307
CAS-Nummer: 91599-81-4