4-(1-Piperidinyl)anilin ≥97%
|
Gefahr
|
L06767.03EA
32.2
EUR
L06767.03
4-(1-Piperidinyl)anilin ≥97%
4-(1-Piperidinyl)anilin
Formel:
C₁₁H₁₆N₂ Molekulargewicht: 176,26 g/mol Siedepunkt: 140…142 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 26…28 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051688 CAS-Nummer: 2359-60-6 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |