4-(1-Piperidinyl)anilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL556629-1GEA
40.8
EUR
SIAL556629-1G
4-(1-Piperidinyl)anilin, Sigma-Aldrich®
4-(1-Piperidinyl)anilin
Formel:
C₁₁H₁₆N₂ Molekulargewicht: 176,26 |
MDL Number:
MFCD00051688 CAS-Nummer: 2359-60-6 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |