Methyl-(4-fluorphenyl)acetat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO304670250EA 118 EUR
ACRO304670250
Methyl-(4-fluorphenyl)acetat 99%
Methyl-(4-fluorphenyl)acetat
Formel: C₉H₉FO₂
Molekulargewicht: 168,17
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00800608
CAS-Nummer: 34837-84-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %