Methyl-(4-fluorphenyl)acetat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
H32236.06EA
50.6
EUR
H32236.06
H32236.14
Methyl-(4-fluorphenyl)acetat ≥98%
Methyl-(4-fluorphenyl)acetat
Formel:
C₉H₉FO₂ Molekulargewicht: 168,17 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00800608 CAS-Nummer: 34837-84-8 |