3-Brom-2-methyl-5-(pentafluorthio)anilin ≥97%
|
Gefahr
|
H33765.MDEA
144
EUR
H33765.MD
3-Brom-2-methyl-5-(pentafluorthio)anilin ≥97%
3-Brom-2-methyl-5-(pentafluorthio)anilin
Formel:
C₇H₇BrF₅NS Molekulargewicht: 312,10 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22201077 CAS-Nummer: 1373920-91-2 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |