Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
3-Methyl-2-thiophencarbonitril ≥96%
Lieferant: Alfa Aesar
Gefahr
Formel: C₆H₅NS
Molekulargewicht: 123,18
Siedepunkt: 91…93 °C (12 mmHg)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052086
CAS-Nummer: 55406-13-8
UN-Nummer: 3276
ADR: 6.1,III
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
VE Katalognummer Menge
1 g A13305.03
25 g A13305.14
5 g A13305.06
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Formula weight 123.18
CAS No. 55406-13-8
Purity 96%
Refraktionsindex 1.5530
Siedepunkt 91-93°/12mm
Molecular formula C6H5NS
MDL No. MFCD00052086
UN No. 3276
Beilstein reference 5495606
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge