4'-Chloracetoacetanilid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL133655-100GEA 54.2 EUR
SIAL133655-100G
4'-Chloracetoacetanilid, Sigma-Aldrich®
4'-Chloracetoacetanilid
Formel: C₁₀H₁₀ClNO₂
MDL Number: MFCD00000613
CAS-Nummer: 101-92-8
EINECS: 202-989-6