Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

2-(2,6-Dichlorphenyl)thioacetamid ≥97%

Lieferant: Alfa Aesar
Gefahr



Formel: C₈H₇Cl₂NS
Molekulargewicht: 220,12
Schmelzpunkt: 189…191 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052483
CAS-Nummer: 17518-49-9
EINECS: None

 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
VE Katalognummer Menge
1 g H26746.03
250 mg H26746.MD
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Melting point 189-191°
Formula weight 220.12
CAS No. 17518-49-9
Purity 97%
Molecular formula C8H7Cl2NS
MDL No. MFCD00052483
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge