Monomethylphthalat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL317640-25GEA 71.3 EUR
SIAL317640-25G
Monomethylphthalat, Sigma-Aldrich®
Monomethylphthalat
Formel: C₉H₈O₄
Molekulargewicht: 180,16 g/mol
MDL Number: MFCD00002466
CAS-Nummer: 4376-18-5
EINECS: 224-476-6