Cyclopropansulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H29107.03EA
36.7
EUR
H29107.03
H29107.06
Cyclopropansulfonylchlorid ≥97%
Cyclopropansulfonylchlorid
Formel:
C₃H₅ClO₂S Molekulargewicht: 140,59 g/mol Siedepunkt: 60 °C (2 mmHg) Dichte: 1,39 Flammpunkt: 96 °C (205 °F) |
MDL Number:
MFCD01631933 CAS-Nummer: 139631-62-2 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |