Bismut-Zinn-Legierung (58:42 gew.%), eutektisch ≥99,95% (Metall-Basis), Klumpen
Lieferant: Thermo Scientific
12480.14
12480.22
12480.36
12480.14EA
57.1
EUR
12480.14
12480.22
12480.36
Bismut-Zinn-Legierung (58:42 gew.%), eutektisch ≥99,95% (Metall-Basis), Klumpen
Bismut-Zinn-Legierung (58:42 gew.%), eutektisch
Purity: 99.95%
Molecular Formula: Bi:Sn; 58:42 wt%
Melting Point: 138°
MDL No.: MFCD00143771