2,2-Bis(4-chlorphenyl)ethanol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12070000EA 54.6 EUR
EHERC12070000
2,2-Bis(4-chlorphenyl)ethanol
2,2-Bis(4-chlorphenyl)ethanol
Formel: C₁₄H₁₂Cl₂O
Molekulargewicht: 267,15 g/mol
CAS-Nummer: 2642-82-2
EINECS: 220-148-1