1,2,3,4-Tetrahydro-1,5-dimethylnaphthalin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL528137-100MLEA 62.7 EUR
SIAL528137-100ML
1,2,3,4-Tetrahydro-1,5-dimethylnaphthalin, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Tetrahydro-1,5-dimethylnaphthalin
Formel: C₁₂H₁₆
Molekulargewicht: 160,26 g/mol
Siedepunkt: 245…249 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 0,956 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00128082
CAS-Nummer: 21564-91-0
EINECS: 244-446-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR