Barium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ba in verd. Salpetersäure Standard für die ICP
Lieferant: CPAchem
ACSDC006.2NP.L1EA
80.1
EUR
ACSDC006.2NP.L1
ACSDC006.2NP.L25
ACSDC006.2NP.L5
Barium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ba in verd. Salpetersäure Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Barium-Standards