3'-Methylacetanilid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: N-(3-Methylphenyl)acetamidEthansäure(3-methylphenyl)amid
CHMPBTB07214.250EA 0 EUR
CHMPBTB07214.250 MAYBBTB07214.1
3'-Methylacetanilid
3'-Methylacetanilid
Formel: C₉H₁₁NO
Molekulargewicht: 149,19 g/mol
Siedepunkt: 303 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 62…63 °C
Dichte: 1,141 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00014962
CAS-Nummer: 537-92-8
EINECS: 208-678-1
Merck Index: 13,00076