3'-(Trifluormethyl)acetanilid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3-Acetamidobenzotrifluorid
MAYBRDP00039.50EA
0
EUR
MAYBRDP00039.50
MAYBRDP00039.1
MAYBRDP00039.10
3'-(Trifluormethyl)acetanilid
3'-(Trifluormethyl)acetanilid
Formel:
C₉H₈F₃NO Molekulargewicht: 203,16 g/mol Siedepunkt: 287 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 107…108 °C |
MDL Number:
MFCD00000383 CAS-Nummer: 351-36-0 EINECS: 206-512-2 |